Learn More
1-bromo-4-iodonaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492199 5 g 5g
15402209 250 mg 250mg
15482199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64825.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63279-58-3 | C10H6BrI | 332.966 g/mol
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau OLED.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. (3,6 g/l) (25°C)
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63279-58-3
Formule moléculaire C10H6BrI
Poids moléculaire (g/mol) 332.966
Numéro MDL MFCD01166242
Clé InChI HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4-bromonaphthalene, 1-iodo-4-bromoaphthalene, 1-bromo-4-iodonaphth, naphthalene, 1-bromo-4-iodo
CID PubChem 5073667
Nom IUPAC 1-bromo-4-iodonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2I)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-iodonaphthalene
Point de fusion 84°C to 89°C
Quantité 5 g
Beilstein 2044950
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. (3.6g/L) (25°C)
Poids de la formule 332.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide