Learn More
1-Bromo-4-isopropylbenzène, 97%
Code produit 11461003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461003 5 g 5g
11359409 10 g 10g
11369409 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13370.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 586-61-8 | C9H11Br | 199,09 g/mol
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-61-8
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00039159
Clé InChI MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
CID PubChem 11462
Nom IUPAC 1-bromo-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Point de fusion -12°C
Densité 1.315
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1858096
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement