Learn More
1-Bromo-4-isopropylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-4-isopropylbenzene |
| CAS | 586-61-8 |
| Formule moléculaire | C9H11Br |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-4-propan-2-ylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.09 |
| Poids de la formule | 198.0044 |