Learn More
1-bromo-4-méthylcyclohexane, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307785 5 g 5g
11317785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02640.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6294-40-2 | C7H13Br | 177.085 g/mol
1-Bromo-4-methylcyclohexane is used as intermediates in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-4-méthylcyclohexane est utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-40-2
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.085
Numéro MDL MFCD00014282
Clé InChI RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
CID PubChem 22727
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylcyclohexane
SMILES CC1CCC(CC1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-methylcyclohexane
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 1.262
Point d’ébullition 94°C to 96°C (50 mmHg)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 5 g
Beilstein 1900954
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 177.09
Pourcentage de pureté 97%