Learn More
1-bromo-4-n-butylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436866 25 g 25g
11446866 100 g 100g
11456866 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23979.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41492-05-1
Formule moléculaire C10H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 213.118
Numéro MDL MFCD00040934
Clé InChI BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
CID PubChem 521059
Nom IUPAC 1-bromo-4-butylbenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-butylbenzene
Densité 1.208
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 25 g
Beilstein 2080263
Poids de la formule 213.12
Pourcentage de pureté 98%