Learn More
1-Bromo-4-n-dodécylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415757 25 g 25g
15495747 1 g 1g
15405757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15415757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32963.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325.334 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126930-72-1
Formule moléculaire C18H29Br
Poids moléculaire (g/mol) 325.334
Numéro MDL MFCD00191386
Clé InChI RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
CID PubChem 15120506
Nom IUPAC 1-bromo-4-dodécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Densité 1.07
Point d’ébullition 376°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5034
Quantité 25 g
Poids de la formule 325.33
Pourcentage de pureté 98%