Learn More
1-Bromo-4-n-hexylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428456 25 g 25g
11408456 1 g -
11418456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15918.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23703-22-2
Formule moléculaire C12H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 241.17
Numéro MDL MFCD00061114
Clé InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
CID PubChem 598186
Nom IUPAC 1-bromo-4-hexylbenzène
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densité 1.179
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair >120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.5213
Quantité 25 g
Poids de la formule 241.17
Pourcentage de pureté 97%