Learn More
1-bromo-4-n-hexyloxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460581 5 g 5g
11450581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460581 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20085.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 30752-19-3 | Molecular Formula: C12H17BrO | Molecular Weight: 257.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30752-19-3
Formule moléculaire C12H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 257.171
Numéro MDL MFCD00173753
Clé InChI GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
CID PubChem 520492
Nom IUPAC 1-bromo-4-hexoxybenzène
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-hexyloxybenzene
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.18
Pourcentage de pureté 97%