Learn More
1-Bromo-4-n-nonylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466070 1 g 1g
11476070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27042.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51554-94-0 | C15H23Br | 283.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51554-94-0
Formule moléculaire C15H23Br
Poids moléculaire (g/mol) 283.25
Numéro MDL MFCD00061116
Clé InChI LVCWOFRWEVUMNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-n-nonylbenzene, bromononylbenzene, 4-nonylbromobenzene, 4-n-nonylbromobenzene, 4-nonylphenyl bromide, acmc-209kuh, 4-bromo-1-nonylbenzene, 1-bromo-4-nonylbenzene
CID PubChem 12603095
Nom IUPAC 1-bromo-4-nonylbenzène
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-nonylbenzene
Densité 1.115
Point d’ébullition 107°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.25
Pourcentage de pureté 98%