Learn More
1-bromo-4-(n-octyloxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440953 25 g 25g
11420953 1 g 1g
11430953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13334.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96693-05-9
Formule moléculaire C14H21BrO
Poids moléculaire (g/mol) 285.225
Numéro MDL MFCD00043445
Clé InChI UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
CID PubChem 145298
Nom IUPAC 1-Bromo-4-octoxybenzène
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Point d’ébullition 135°C to 137°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 25 g
Poids de la formule 285.23
Pourcentage de pureté 98%