Learn More
1-bromo-4-n-pentylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437127 5 g 5g
11427127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14457.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51554-95-1 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51554-95-1
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.145
Numéro MDL MFCD00061113
Clé InChI SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
CID PubChem 2735599
Nom IUPAC 1-Bromo-4-pentylbenzène
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Quantité 5 g
Poids de la formule 227.15
Pourcentage de pureté 98%