Learn More
1-Bromo-4-n-propylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326689
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326689 5 g 5g
11336689 25 g 25g
11346689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26236.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 588-93-2 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 588-93-2
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.091
Numéro MDL MFCD00012456
Clé InChI NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
CID PubChem 136374
Nom IUPAC 1-bromo-4-propylbenzène
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-propylbenzene
Densité 1.286
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 99%