Learn More
1-Bromo-4-phénoxybenzène, TRC
Code produit 30330471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330471 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687273100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)
CAS 101-55-3
Formule moléculaire C12 H9 Br O
Quantité 100 mg
Synonyme Benzene, 1-bromo-4-phenoxy-, Ether, p-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-4-phenoxybenzene, 4-Bromodiphenyl ether, 4-Bromophenoxybenzene, 4-Bromophenyl phenyl ether, 4-Phenoxy-1-bromobenzene, 4-Phenoxybromobenzene, 4-Phenoxyphenyl bromide, BDE 3, NSC 5619, PBDE 3, p-Bromodiphenyl ether, p-Bromophenoxybenzene, p-Bromophenyl phenyl ether, p-Phenoxybromobenzene, p-Phenoxyphenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
SMILES Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 1-bro-4-phénoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 249.1
Poids de la formule 247.9837