Learn More
1-Bromo-4-propylbenzene, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10710581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10710581 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10710581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-propylbenzene
CAS 588-93-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C9H11Br
Formule linéaire CH3CHCHC6H4Br
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5370 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00012456
Quantité 5g
Synonyme 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
Clé InChI NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Nom IUPAC 1-bromo-4-propylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 199.091
CID PubChem 136374
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté ≥98.5%