Learn More
1-bromo-4-tert-butoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398966 5 g 5g
11308976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20158.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60876-70-2 | Molecular Formula: C10H13BrO | Molecular Weight: 229.117 g/mol
It is used in the stereoselective synthesis of four stereoisomers of β-Methoxytyrosine, a component of callipeltin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse stéréosélective de quatre stéréoisomères de β ;-méthoxytyrosine, un composant de la callipeltine A.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60876-70-2
Formule moléculaire C10H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 229.117
Numéro MDL MFCD00792676
Clé InChI QIWQHUCUWNGYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-tert-butoxy benzene, 1-bromo-4-tert-butoxybenzene, 4-tert-butoxybromobenzene, 4-bromophenyl tert-butyl ether, 1-bromo-4-tert-butoxy-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethoxy, tert-butyl-4-bromophenyl ether, 1-bromo-4-2-methylpropan-2-yl oxy benzene, 1-tert-butoxy-4-bromobenzene, bromobutoxybenzene
CID PubChem 2763959
Nom IUPAC 1-bromo-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]benzène
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-tert-butoxybenzene
Point d’ébullition 63°C to 65°C (0.4 mmHg)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 5 g
Beilstein 2516411
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 229.12
Pourcentage de pureté 98%