Learn More
1-Bromo-4-tert-butylbenzène, 97%
Code produit 10278043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10278043 5 g Flacon en verre 5g
10082850 25 g Flacon en verre -
10092850 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10278043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225190050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 3972-65-4 | C₁₀H₁₃Br | 213,12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3972-65-4
Formule moléculaire C10H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 213.12
Numéro MDL MFCD00000108
Clé InChI XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
CID PubChem 77595
Nom IUPAC 1-bromo-4-tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 80°C to 81°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4Br
Indice de réfraction 1.5315 to 1.5345
Quantité 5 g
Beilstein 05, 416
Gravité spécifique 1.22
Poids de la formule 213.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.