Learn More
1-Bromo-4-tert-butylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-4-tert-butylbenzene was used in the synthesis of 4-tert-butyl-phenylboronic acid1, 1-deoxy analogs of CP-47,497 (n = 0 to 7) and 1-deoxy analogs of CP-55,940 (n = 0 to 7). It undergoes lithium-bromide exchange reactions with n-butyllithium and tert-butyllithium at 0°C in various solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-Bromo-4-tert-butylbenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide 4-tert-butyl-phénylboronique1, des analogues 1-déoxy du CP-47,497 (n = 0 à 7) et 1-déoxy du CP-55,940 (n = 0 à 7 ). Il subit des réactions d’échange au bromure de lithium avec du n-butyllithium et du tert-butyllithium à 0°C dans divers solvants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-4-tert-butylbenzene |
| Point de fusion | 15°C to 16°C |
| Densité | 1.229 |
| Point d’ébullition | 231°C to 232°C |
| Point d’éclair | 97°C (206°F) |
| Indice de réfraction | 1.533 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1859117 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 213.12 |
| Afficher plus |