Learn More
1-Bromo-4-(trifluorométhylthio)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469896 5 g 5g
11459896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20874.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 333-47-1 | C7H4BrF3S | 257.068 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-47-1
Formule moléculaire C7H4BrF3S
Poids moléculaire (g/mol) 257.068
Numéro MDL MFCD00040840
Clé InChI CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, 1-bromo-4-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylthiobenzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 1-bromo-4-trifluoromethyl thio benzene, 4-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylsulfanyl benzene
CID PubChem 736413
Nom IUPAC 1-bromo-4-(trifluorométhylsulfanyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1SC(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Densité 1.71
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5 g
Beilstein 2361926
Poids de la formule 257.07
Pourcentage de pureté 97%