Learn More
1-bromo-5-chloropentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434467 50 g 50g
11424467 10 g 10g
11444467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20479.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
1-Bromo-5-chloropentane, is used as an primary and secondary intermediate. It is also used as a intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-5-chloropentane est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable à des températures et des pressions normales. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54512-75-3
Formule moléculaire C5H10BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 185.49
Numéro MDL MFCD00001016
Clé InChI PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
CID PubChem 96070
Nom IUPAC 1-bromo-5-chloropentane
SMILES ClCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-5-chloropentane
Densité 1.408
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.4836
Quantité 50 g
Beilstein 1732341
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 185.5
Pourcentage de pureté 98%