Learn More
1-Bromo-5-chloropentane, TRC
Code produit 30347616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6825905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-5-chloropentane
CAS 54512-75-3
Formule moléculaire C5H10BrCl
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-5-chloropentane, 5-Bromo-1-chloropentane, 5-Chloropentyl Bromide, NSC 50474
Formule InChI InChI=1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromo-5-chloropentane
Poids moléculaire (g/mol) 185.49