Learn More
1-bromo-5-phénylpentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569223 5 g Flacon en verre 5g
10564764 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10569223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384740050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14469-83-1 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14469-83-1
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.14
Numéro MDL MFCD01075177
Clé InChI QICUPOFVENZWSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopentyl benzene, 1-bromo-5-phenylpentane, benzene, 5-bromopentyl, 5-phenylpentyl bromide, 1-bromo-5-phenyl-pentane, 5-bromo-n-pentyl benzene, 5-bromo-pentyl-benzene, 5-brompentyl benzol, phenylpentyl bromide, 5-phenylpentylbromide
CID PubChem 285561
Nom IUPAC 5-bromopentylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-5-phenylpentane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 148°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.5320 to 1.534
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.23
Poids de la formule 227.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-5-phenylpentane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.