Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756191 100 g Flacon en verre 100g
10001570 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149031000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-90-1
Formule moléculaire C10H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 215.13
Numéro MDL MFCD00074721
Clé InChI VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
CID PubChem 79106
Nom IUPAC 1-bromoadamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoadamantane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol
Poids de la formule 215.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre