Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromoadamantane is an important intermediate, used in synthesizing medicines and new materials etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromoadamantane est un intermédiaire important, utilisé dans la synthèse de médicaments et de nouveaux matériaux, etc.
Solubilité
Il est soluble dans les solvants organiques et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromoadamantane |
| Point de fusion | 117°C to 121°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1098857 |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in organic solvents and insoluble in water. |
| Poids de la formule | 215.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |