Learn More
1-Bromobenzène, TRC
Code produit 30343333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30343333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6801455G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene
CAS 108-86-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H5 Br
Quantité 5 g
Synonyme Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nom IUPAC bromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Poids de la formule 155.9575
Pourcentage de pureté >95