Learn More
1-Bromobenzène, TRC
Code produit 30341113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341113 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680145100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene
CAS 108-86-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H5 Br
Quantité 100 mg
Synonyme Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nom IUPAC bromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Poids de la formule 155.9575
Pourcentage de pureté >95