Learn More
1-bromobutane, pur, Fisher Chemical
Code produit 10660321 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10660321 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10660321 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4310/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 109-65-9
Point de fusion -112°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C4H9Br
Numéro MDL 260
Quantité 100 mL
Poids de la formule 137.02g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.