Learn More
1-Bromobutane, TRC
Code produit 30011162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6818301G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromobutane
CAS 109-65-9
Formule moléculaire C4H9Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide;
Formule InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCBr
Nom IUPAC 1-bromobutane
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Poids de la formule 135.9888