Learn More
1-Bromodocosane, TRC
Code produit 30338745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338745 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB678850250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromodocosane
CAS 6938-66-5
Formule moléculaire C22H45Br
Quantité 250 mg
Synonyme Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281
Formule InChI InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromodocosane
Poids moléculaire (g/mol) 389.5
Poids de la formule 388.2705