Learn More
1-Bromodocosane, TRC
Code produit 30335403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335403 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335403 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6788502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromodocosane
CAS 6938-66-5
Formule moléculaire C22H45Br
Quantité 2.5 g
Synonyme Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281
Formule InChI InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromodocosane
Poids moléculaire (g/mol) 389.5
Poids de la formule 388.2705