Learn More
1-bromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413284 250 g 250g
11403284 1000 g 1000g
11423284 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10600.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromododécane est également utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour fabriquer des surfactants, des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-15-7
Formule moléculaire C12H25Br
Poids moléculaire (g/mol) 249.236
Numéro MDL MFCD00000225
Clé InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
CID PubChem 8919
Nom IUPAC 1-bromododécane
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromododecane
Point de fusion -10°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair 146°C (294°F)
Odeur Weak
Formule linéaire CH3(CH2)11Br
Indice de réfraction 1.458
Quantité 250 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromododecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl bromide