Learn More
1-Broméicosane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromoeicosane |
| CAS | 4276-49-7 |
| Formule moléculaire | C20H41Br |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bromicosane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 361.44 |
| Poids de la formule | 360.2392 |