Learn More
(1-bromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3735724 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625872 25 g Flacon en verre 25g
10753534 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218390250
Ajouter au panier
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-71-7
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Numéro MDL MFCD00000139
Clé InChI CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
CID PubChem 11454
Nom IUPAC 1-bromoéthylbenzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Bromoethyl)benzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 94.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)Br
Indice de réfraction 1.5593 to 1.5613
Quantité 25 g
Beilstein 05, 355
Gravité spécifique 1.35
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Bromoethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (1-Bromoethyl)benzene