Learn More
(1-Bromoéthyl)benzène, TRC
Code produit 30348598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348598 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348598 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1514111G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Bromoethyl)benzene
CAS 585-71-7
Formule moléculaire C8H9Br
Quantité 1 g
Synonyme Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMILES CC(Br)c1ccccc1
Nom IUPAC 1-brométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Poids de la formule 183.9888