Learn More
1-bromoheptane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477916
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11477916
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14031.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoheptane est un important matériau précurseur et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Inflammable et incompatible avec les agents oxydants, et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-04-9
Formule moléculaire C7H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 179.10
Numéro MDL MFCD00000273
Clé InChI LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
CID PubChem 12369
Nom IUPAC 1-bromoheptane
SMILES CCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoheptane
Point de fusion -58°C
Densité 1.139
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.4499
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1697160
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 179.11
Pourcentage de pureté ≥98%