Learn More
1-bromohexane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10429590 500 mL Flacon en verre 500mL
10529990 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11904491 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107045000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-25-1 | C6H13Br | 165.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-25-1
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.07
Numéro MDL MFCD00000271
Clé InChI MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
CID PubChem 8101
Nom IUPAC 1-bromohexane
SMILES CCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromohexane
Acidité 0.1% max. (as HBr)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85°C
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 154°C to 158°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. Hexanol (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4485
Quantité 500 mL
Beilstein 01,144
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 165.07
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.