Learn More
1-Bromohexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromohexane |
| CAS | 111-25-1 |
| Formule moléculaire | C6H13Br |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bromohexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.07 |
| Poids de la formule | 164.0201 |