Learn More
1-Bromoisoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10502462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502462 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10334562 1 g Flacon en verre ambré 1g
10673795 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502462 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09943CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 13130-79-5
Formule moléculaire C9H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.073
Numéro MDL MFCD00102193
Clé InChI PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
CID PubChem 289845
Nom IUPAC 1-bromoisoquinolin-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoisoquinolin-3-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%