Learn More
1-bromométhyl-2,2-difluorocyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34305.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
CAS 77613-65-1
Point d’ébullition 105°C to 107°C
Formule moléculaire C4H5BrF2
Numéro MDL MFCD06797749
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1992
Synonyme 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane
Clé InChI TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C1(F)F)CBr
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,1-difluorocyclopropane
Poids moléculaire (g/mol) 170.985
CID PubChem 2761402
Poids de la formule 170.98
Pourcentage de pureté 97%