Learn More
1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30801826
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30801826 25 g
30793849 5 g
30787097 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30801826 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14701525g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
CAS 1765-40-8
Formule moléculaire C7H2BrF5
Numéro MDL MFCD00000299
Quantité 25 g
SMILES FC1=C(CBr)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 260.99
Pourcentage de pureté 97%