Learn More
1-(bromométhyl)-2-phénoxybenzène, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10428413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10428413 1 g -
10029142 250 mg 250mg
10022224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49908DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 82657-72-5
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Clé InChI YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
CID PubChem 22675469
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%