Learn More
1-(bromométhyl)-3-phénoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10507273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10507273 250 mg 250mg
10021962 1 g 1g
10768645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10507273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07329CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 51632-16-7
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Clé InChI UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
CID PubChem 94544
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%