Learn More
1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344442 1 g 1g
10280165 5 g 5g
10863761 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01883DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 159689-88-0
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.03
Numéro MDL MFCD00061271
Clé InChI QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
CID PubChem 737176
Nom IUPAC 1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
% min. CAS 97.0
Densité 1.5720g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH2BrC6H4OCF3
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%