Learn More
1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 1.5720g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | CH2BrC6H4OCF3 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 255.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |