Learn More
1-(bromométhyl)-4-chloro-2-fluorobenzène, Thermo Scientific™
Code produit 10059341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059341 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10059341 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10077DA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
CAS 71916-82-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5BrClF
Quantité 1 g
Synonyme 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
Clé InChI UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-chloro-2-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 223.469
CID PubChem 2736551
Poids de la formule 223