Learn More
1-(bromométhyl)-4-phénoxybenzène, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10642515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10642515 250 mg 250mg
10154323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53708CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 36881-42-2
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD04038693
Clé InChI CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1514251
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%