Learn More
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Maybridge
Code produit 10001724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10001724 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10001724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01806DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS 50824-05-0
% min. CAS 97.0
Densité 1.5800g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Formule linéaire CF3OC6H4CH2Br
Numéro MDL MFCD00061238
Quantité 1 g
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
Clé InChI JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Nom IUPAC 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 255.034
CID PubChem 142785
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%