Learn More
1-(bromomethyl)bromhydrate dʼisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10650623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10650623 1 g 1g
10461684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10650623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05108DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 337508-56-2
Formule moléculaire C10H9Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 302.997
Numéro MDL MFCD03086096
Clé InChI RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
CID PubChem 2776245
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)isoquinoline ; hydrobromide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 303
Pourcentage de pureté 97%