Learn More
1-(bromométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as a intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)naphthalene |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.44 g/mL |
| Point d’ébullition | 213°C (100 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.66 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 742417 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 221.1 |
| Afficher plus |