Learn More
1-(Bromométhyl)pyrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)pyrene |
| CAS | 2595-90-6 |
| Formule moléculaire | C17 H11 Br |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nom IUPAC | 1-(brométhyl)pyrène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.17 |
| Poids de la formule | 294.0044 |