Learn More
1-bromonaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234420 100 mL Flacon en verre 100mL
10488050 500 mL Flacon en verre 500mL
11984511 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107151000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00003868
Clé InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
CID PubChem 7001
Nom IUPAC 1-bromonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromonaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7Br
Formule linéaire C10H7Br
Indice de réfraction 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Poids de la formule 207.07
Tension de vapeur 14.8hPa at 20°C
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromonaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene